Learn More
4-Metoxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472617 50 g 50 g
11482617 250 g 250 g
11462617 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14845.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxifenol es un ingrediente activo y se utiliza en dermatología. Se emplea como producto farmacéutico en la despigmentación de la piel. Se utiliza como inhibidores de polimerización. Por ejemplo, en la polimerización radical de los monómeros de estireno y acrialtos. También se utiliza como intermediario en la preparación de productos agroquímicos y cristales líquidos. Actúa como estabilizador para la formulación de tintas, tóneres y adhesivos. Se utiliza principalmente como aditivo para las industrias textil y del cuero.
Solubilidad
Soluble en acetona, acetato de etilo, etanol, éter, benceno y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-76-5
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002332
Clave InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nombre IUPAC 4-metoxifenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Densidad 1.55
Punto de ebullición 243°C to 246°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 507924
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza ≥98%