Learn More
4-metoxifenol-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyanisole-d4 |
| CAS | 159839-23-3 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H4 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-methoxy- (9 CI), 4-Methoxyphen-2,3,5,6-d4-ol, 4-Methoxyphenol-2,3,5,6-d4, Mequinol-d4, 4-Hydroxyanisole-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyphenol-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0775 g/mol |
| Mostrar más |