Learn More
Cloruro de 4-metoxifenetilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11946021 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11946021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440800500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenethylmagnesium chloride
CAS 211115-05-8, 109-99-9
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9250g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H11ClMgO
Fórmula lineal H3COC6H4(CH2)2MgCl
Número MDL MFCD01319915
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.925
Sinónimo 4-methoxyphenethylmagnesium chloride, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride solution, 2-4-methoxyphenyl ethylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI BAZYZLFGOBVFJO-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(CC[Mg]Cl)C=C1
Nombre IUPAC chloro[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 194.94
PubChem CID 16217188
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.94
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenethylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.