Learn More
Alcohol 4-metoxifenetílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327751 10 g Frasco de vidrio 10 g
10103391 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-23-8
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002900
Clave InChI AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenethyl alcohol
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 30°C
Color Marrón
Punto de ebullición 334°C to 336°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5360 to 1.538
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 906
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse