Learn More
Cloruro de 4-metoxifenacilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10508912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10508912 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10508912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425260010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenacyl chloride
Nombre de nota 96.5%
CAS 2196-99-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 100°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9ClO2
Fórmula lineal H3COC6H4COCH2Cl
Número MDL MFCD00216508
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethanone, 4-methoxyphenacyl chloride, 2-chloro-4'-methoxyacetophenone, 2-chloro-4'-methoxylphacetone, 4-methoxyphenacylchloride, 2-chloro-1-4-methoxy-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl, 4-chloroacetyl anisole, 4'-methoxy-2-chloroacetophenone
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(4-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 184.62
PubChem CID 237806
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenacyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.