Learn More
Ácido 4-metoxinaftaleno-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461639 25 g 25 g
15441639 1 g 1 g
15451639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64432.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13041-62-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de etanolaminas α-aril/piridinil como β3 agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13041-62-8
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.209
Número MDL MFCD02575372
Clave InChI WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
PubChem CID 765380
Nombre IUPAC ácido 4-metoxinaftaleno-1-carboxílico
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Punto de fusión 243°C to 247°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 2099800
Información de solubilidad Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino