Learn More
4-Metoxinaftalen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxynaphthalen-1-ol |
| CAS | 84-85-5 |
| Fórmula molecular | C11H10O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-1-naphthalenol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene, 4-Methoxy-1-naphthol, 4-Methoxy-α-naphthol, C.I. 76620, ET 2111, QS 30, Quino Power MNT, Ursol Grounding Blue BL, Walrycin A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(O)c2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0681 |