Learn More
4-metoximetilciclohexilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxymethylcyclohexylmethanol |
| CAS | 98955-27-2 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Methoxymethyl)-cyclohexanemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | COCC1CCC(CO)CC1 |
| Nombre IUPAC | [4-(metoximetil)ciclohexil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1307 |