Learn More
Clorhidrato 4-(metoximetil)piperidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447907 250 mg 250 miligramos
11476690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51020.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 916317-00-5 | C7H16ClNO | 165.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916317-00-5
Fórmula molecular C7H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 165.66
Número MDL MFCD08062602
Clave InChI FLRDPZJPRQWKLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxymethyl piperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl piperidine hcl, 4-methoxymethyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxymethylpiperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl-piperidinehydrochloride, acmc-20a6g3, methoxymethylpiperidinehydrochloride, methoxy-4-piperidylmethane, chloride, 4-methoxymethyl piperidinehcl, 4-methoxymethyl piperidinehydrochloride
PubChem CID 17218599
Nombre IUPAC 4-(metoximetil)piperidina;clorhidrato
SMILES Cl.COCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.66