Learn More
Ácido 4-(metoximetil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methoxymethyl)benzoic acid |
| CAS | 67003-50-3 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-6-7-2-4-8(5-3-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(metoximetil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |