Learn More
Ácido 4-(metoximetil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488368 25 g 25 g
15478368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61795.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 279262-11-2 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(metoximetil)bencenoborónico se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 279262-11-2
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.983
Número MDL MFCD03788426
Clave InChI VTNVZXAYRMTKON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxymethyl phenylboronic acid, 4-methoxymethyl phenyl boronic acid, 4-methoxymethylbenzeneboronic acid, 4-methoxymethylphenylboronic acid, 4-methoxymethyl benzeneboronic acid, acmc-1cr68, 4-methoxymethyl-phenylboronic acid, 4-methoxymethylphenyl boronic acid, 4-methoxymethyl-benzene boronic acid
PubChem CID 3723812
Nombre IUPAC ácido [4-(metoximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)COC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido