Learn More
Ácido 4-metoxifenilborónico, TRC
Código de producto. 30467923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467923 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2609451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Fórmula molecular C7H9BO3
Cantidad 1 g
Sinónimo (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 151.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0645