Learn More
4-metoxiindol, TRC
Código de producto. 30464453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464453 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30464453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262880250MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole
CAS 4837-90-5
Fórmula molecular C9H9NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Methoxy-indole, 4-Methoxy-1H-indole, 4-Methoxyindole
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8-7(9)5-6-10-8/h2-6,10H,1H3
SMILES COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 4-metoxi-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684