Learn More
4-Metoxiindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369615 1 g 1 g
11389615 250 mg 250 miligramos
11379615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19069.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4837-90-5
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00009737
Clave InChI LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
PubChem CID 138363
Nombre IUPAC 4-metoxi-1H-indol
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 181°C to 183°C (24 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 122456
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%