Learn More
4-Metoxiindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10705971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500mg; frasco de vidrio
Código de producto.
10705971 500mg; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10705971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133905000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole
Nombre de nota 98%
CAS 4837-90-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 181°C to 183°C (24.0mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO
Número MDL MFCD00009737
Cantidad 500mg
Beilstein 21, II, 44
Sinónimo 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
Clave InChI LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Nombre IUPAC 4-metoxi-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 138363
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%