Learn More
Ácido 4-metoxiindol-2-carboxílico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499087 1 g 1 g
15419097 250 mg 250 miligramos
15409097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52392.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 103260-65-7 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103260-65-7
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD02664458
Clave InChI ZZAVIQXQBBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyindole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxyindole-2carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy, 4-methoxy-indole-2-carboxylicacid, pubchem9380, acmc-20aa7f, 4-methoxy-2-indolecarboxylic acid
PubChem CID 907248
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.