Learn More
Ácido 4-metoxiindol-2-carboxílico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419097 250 mg 250 miligramos
15499087 1 g 1 g
15409097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52392.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103260-65-7 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103260-65-7
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD02664458
Clave InChI ZZAVIQXQBBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyindole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxyindole-2carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy, 4-methoxy-indole-2-carboxylicacid, pubchem9380, acmc-20aa7f, 4-methoxy-2-indolecarboxylic acid
PubChem CID 907248
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=C(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza ≥97%