Learn More
4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Código de producto. 16485386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16485386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111803
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxyflavonol
CAS 6889-78-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 268.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid