Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-metoxiciclohexeno-1-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxycyclohexene-1-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1092938-92-5 |
| Fórmula molecular | C13H23BO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Methoxy-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-Methoxy-1-cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-6-8-11(15-5)9-7-10/h6,11H,7-9H2,1-5H3 |
| SMILES | COC1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxiciclohexen-1-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 238.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.174 |