Learn More
4-metoxiciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxycyclohexanone |
| CAS | 13482-23-0 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Methoxycyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxiciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0837 |