Learn More
4-Metoxicumarina, TRC
Código de producto. 30469214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469214 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30469214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265363500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Fórmula molecular C10 H8 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
SMILES COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473