Learn More
4-Metoxicoumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440274 5 g 5 g
11450274 25 g 25 g
11460274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13670.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.90€
    55.65€ / 5 g
    Ahorro 6.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20280-81-3
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Número MDL MFCD00017349
Clave InChI MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529426
Nombre IUPAC 4-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycoumarin
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 145960
Sinónimo 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98%