Learn More
Ácido 4-Metoxicinámico, TRC
Código de producto. 30480931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480931 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30480931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2621501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycinnamic Acid
CAS 830-09-1
Fórmula molecular C10 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063