Learn More
4-Methoxycinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16412569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1387
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycinnamic acid
CAS 830-09-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (280.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation