Learn More
Éster etílico del ácido 4-metoxicinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1929-30-2 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoate, Ethyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 3-(4-Methoxyphenyl)propenoate, Ethyl 4-Methoxycinnamate, Ethyl p-Methoxycinnamate, Methyl-p-coumaric Acid Ethyl Ester, NSC 26462, NSC 44831, NSC 636698, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic Acid Ethyl Ester, p-Methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C=Cc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metoxifenil)prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |