Learn More
Ácido 4-metoxicinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495506 100 g 100 g
15446618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60144.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ejerce un efecto anti-hiperglucémico/hipoglucémico al estimular la secreción de insulina del páncreas. Podría convertirse en un nuevo agente terapéutico potencial utilizado en pacientes diabéticos de tipo 2.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-09-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00004398
Clave InChI AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 99%