Learn More
4'-Metoxichalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304709 5 g 5 g
11439687 25 g 25 g
11449687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22158.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 959-23-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxichalcona se utiliza como precursor para preparar 3-(4-metoxi-fenil)-3-morfolin-4-il-1-fenil-propan-1-ona, por reacción con la morfolina en presencia de heptano como disolvente.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-23-9
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.286
Número MDL MFCD00008407
Clave InChI KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Sinónimo 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 641818
Nombre IUPAC (E)-1-(4-metoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxychalcone
Punto de fusión 101°C to 103°C
Cantidad 5 g
Beilstein 644640
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 97%