Learn More
4-Metoxichalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382096 5 g 5 g
11392096 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03319.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 959-33-1 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-33-1
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.286
Número MDL MFCD00017179
Clave InChI XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metoxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxychalcone
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 5 g
Beilstein 978742
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 97%