Learn More
Éster metílico del ácido 4-metoxicarbonilmetilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxycarbonylmethyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52787-14-1 |
| Fórmula molecular | C18 H35 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dimethyl Homoterephthalate, Dimethyl p-(Carboxymethyl)benzoate, Homoterephthalic Acid Dimethyl Ester, Methyl 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoate, Methyl 4-Methoxycarbonylphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17,20H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)[C@@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (E,2S)-2-amino-1-hidroxioctadec-4-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 297.476 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.267 |