Learn More
Cloruro de (4-metoxicarbonilbencil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480337 25 g 25 g
11460337 1 g 1 g
11470337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21729.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1253-47-0 | C27H24ClO2P | 446.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1253-47-0
Fórmula molecular C27H24ClO2P
Peso molecular (g/mol) 446.91
Número MDL MFCD02683069
Clave InChI NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 18001058
Nombre IUPAC (4-metoxicarbonilfenil)metil-trifenilfosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 230°C to 235°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.91
Porcentaje de pureza 97%