Learn More
Ácido 4-(metoxicarbonilamino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489797 1 g 1 g
15490306 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15489797 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53027.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 850567-96-3 | Molecular Formula: C8H10BNO4 | Molecular Weight: 194.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 850567-96-3
Fórmula molecular C8H10BNO4
Peso molecular (g/mol) 194.981
Número MDL MFCD03788425
Clave InChI ROAKVYQVTMOEGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonylamino phenyl boronic acid, acmc-209q0y, 4-methoxycarbonylamino-phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzene boronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronicacid
PubChem CID 2773494
Nombre IUPAC ácido [4-(metoxicarbonilamino)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OC)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic Acid
Punto de fusión 234°C to 236°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.98
Porcentaje de pureza 97%