Learn More
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico, TRC
Código de producto. 30467827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467827 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2616755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
CAS 99768-12-4
Fórmula molecular C8H9BO4
Cantidad 5 g
Sinónimo (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metoxicarbonilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 179.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0594