Learn More
Isotiocianato de 4-(metoxicarbonil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388445 1 g 1 g
11398445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10474.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3662-78-0
Fórmula molecular C9H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD00041099
Clave InChI WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 138002
Nombre IUPAC 4-isotiocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Punto de fusión 46°C to 50°C
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2100504
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.23
Porcentaje de pureza ≥98%