Learn More
Ácido 4-(metoxicarbonil)ciclohexano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-(metoxicarbonil)ciclohexano-1-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (11 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water (11g/L at 25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |