Learn More
Ácido 4-(metoxicarbonil)benzenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476570 1 g 1 g
11486570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99768-12-4 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
It is a reagent used for tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, one-pot ipso-nitration of arylboronic acids, copper-catalyzed nitration and cyclocondensation followed by palladium-phosphine-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling. It is employed as reagent in Reagent used in preparation of biaryls via nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acid, chromenones and their bradykinin B1 antagonistic activity, Pt nanoparticles on Photoactive metal-organic frameworks resulting in efficient hydrogen evolution via synergistic photoexcitation and electron injection and salicylate-based thienylbenzoic acids as E. coli methionine aminopeptidase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado para la reacción oxidativa de Heck catalizada por Pd(II) en tándem y la secuencia de amidación C-H intramolecular; la fluoroalquilación aeróbica sin ligandos mediada por cobre de los ácidos arilborónicos con yoduros de fluoroalquilo; la ipso-nitración en un solo recipiente de ácidos arilborónicos; la nitración catalizada por cobre y la ciclocondensación seguida por acoplamiento de Suzuki-Miyaura catalizado por paladio-fosfano. Se emplea como reactivo en la preparación de biarilos mediante la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura catalizada por níquel de los haluros de arilo con ácido arilborónico, cromenonas y su actividad antagonista de la bradiquinina B1, nanopartículas de Pt en marcos orgánicos-metálicos fotoactivos que dan lugar a una evolución eficaz del hidrógeno mediante fotoexcitación sinérgica e inyección de electrones y ácidos tienilbenzoicos a base de salicilato como inhibidor de la metionina aminopeptidasa de E. coli.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Garantiza una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99768-12-4
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.966
Número MDL MFCD01632203
Clave InChI PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734369
Nombre IUPAC ácido (4-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 220°C to 225°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%