Learn More
4'-Metoxibutirofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499263 1 g 1 g
11409273 5 g 5 g
11419273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11737.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4160-51-4 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4160-51-4
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00027138
Clave InChI JLCDSZXBELPBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxybutyrophenone, 1-4-methoxyphenyl butan-1-one, p-methoxybutyrophenone, 4-methoxybutyrophenone, 1-butanone, 1-4-methoxyphenyl, butyrophenone, 4'-methoxy, 1-4-methoxyphenyl-1-butanone, 4-butyrylanisole, acmc-209jkw, 4'-methoxy-butyrophenone
PubChem CID 77810
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)butan-1-ona
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxybutyrophenone
Punto de ebullición 124°C to 128°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 1 g
Beilstein 908286
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%