Learn More
4-metoxibutan-2-ol, TRC
Código de producto. 30478063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478063 100 mg 100 miligramos
30467266 50 mg 50 miligramos
30472590 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266403100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41223-27-2
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Nombre IUPAC 4-metoxibutan-2-ol
SMILES COCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-methoxybutan-2-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(6)3-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837