Learn More
4-Metoxibifenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354524 5 g 5 g
11364524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01260.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-37-6 | C13H12O | 184.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-37-6
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00014897
Clave InChI RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybiphenyl, 4-phenylanisole, p-methoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methoxy, 4-methoxy-1,1'-biphenyl, anisole, p-phenyl, p-phenylanisole, 4-methoxy-biphenyl, biphenyl, 4-methoxy, 1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 11943
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-fenilbenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybiphenyl
Punto de fusión 86°C to 90°C
Punto de ebullición 157°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2043157
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza ≥98%