Learn More
Cloruro de 4'-metoxibifenil-4-sulfonilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424407 10 g 10 g
15414407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31773.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202752-04-3
Fórmula molecular C13H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 282.74
Número MDL MFCD01631917
Clave InChI AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-metoxifenil)bencenosulfonilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.74
Porcentaje de pureza 96%