Learn More
4-Ácido 4-Metoxibifenil-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30479264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479264 50 mg 50 miligramos
30476886 100 mg 100 miligramos
30466059 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26618850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107410-07-1
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo 4-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 2-Methoxy-5-phenylbenzoic Acid
Nombre IUPAC 2-metaxi-5-fenilbenzoico ácido
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybiphenyl-3-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-17-13-8-7-11(9-12(13)14(15)16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786