Learn More
Solución de cloruro de 4-metoxibencilmagnesio, 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10193234 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10193234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427421000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
Color Marrón a Amarillo
Nombre de nota 0.25M solution in THF
CAS 38769-92-5, 109-99-9
% mín. CAS 2.97, 93.07
% máx. CAS 6.93, 97.03
Fórmula molecular C8H9ClMgO
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2MgCl
Número MDL MFCD01311491
Concentración 0.15 to 0.35M
Densidad 0.9140g/mL
Sinónimo 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Clave InChI XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
Nombre IUPAC magnesio;1-metanidyl-4-metoxibenceno; cloruro
Peso molecular (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.91
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.914
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.