Learn More
Cloruro de 4-metoxibencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420736 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15420736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54078.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 38769-92-5
Fórmula molecular C8H9ClMgO
Número MDL MFCD01311491
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Clave InChI XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
Nombre IUPAC chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M en 2-MeTHF