Learn More
4-Metoxibencilcloruro, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10449052 25 g 25 g
10535481 5 g 5 g
15264694 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10449052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    161.65€ / 25 g
    Ahorro 28.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00000915
Clave InChI MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
PubChem CID 69993
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzylchloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5470 to 1.5490
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: slowly decomposes
Estabilizante 1% K2CO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1