Learn More
4-Metoxibencilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497217 25 g 25 g
11407227 100 g 100 g
11417227 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14999.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
4-Methoxybenzylamine is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used fine chemical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxibenzilamina es una materia prima importante e intermediaria utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. También se utiliza de intermediario químico fino.
Solubilidad
Es altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantener alejado de ácidos agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos, agentes oxidantes y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2393-23-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00008122
Clave InChI IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 236°C to 237°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.546
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 508206
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad It is highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine