Learn More
Cloruro de (4-metoxibencil)trifenilfosfonio, 98 %, ACROS Organics™
Product Code. 10340374 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10340374 5 g Glass Bottle 5 g
10704004 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10340374 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376320050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3462-97-3
Fórmula molecular C26H24ClOP
Peso molecular (g/mol) 418.90
Número MDL MFCD00031572
Clave InChI YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 244.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [(4-methoxyphenyl)methyl]triphenylphosphanium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.