Learn More
Cloruro de (4-metoxibencilo)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370124 50 g 50 g
11360124 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00594.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3462-97-3
Fórmula molecular C26H24ClOP
Peso molecular (g/mol) 418.90
Número MDL MFCD00031572
Clave InChI YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metil-trifenilfosfanio;cloruro
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 235°C to 239°C
Cantidad 50 g
Beilstein 4173378
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.91
Porcentaje de pureza 97%