Learn More
Cloruro de (4-metoxibencilo)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360124 10 g 10 g
11370124 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00594.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3462-97-3
Fórmula molecular C26H24ClOP
Peso molecular (g/mol) 418.90
Número MDL MFCD00031572
Clave InChI YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metil-trifenilfosfanio;cloruro
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 235°C to 239°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4173378
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.91
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.