Learn More
Mercaptano de 4-metoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455107 25 g 25 g
11445107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22542.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6258-60-2 | C8H10OS | 154.23 g/mol
4-Methoxybenzyl mercaptan is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3-5 methylene units. It is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mercaptano de 4-metoxibencilo se utiliza para sintetizar muchos aminoácidos de ω-mercapto con longitudes de cadena lateral que oscilan entre 3 y 5 unidades de metileno. Se utiliza como patrón interno en la determinación cuantitativa de los mercaptanos polifuncionales del vino a nivel de nanogramo por litro.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6258-60-2
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD00004871
Clave InChI PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metanotiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl mercaptan
Densidad 1.112
Punto de ebullición 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5755
Cantidad 25 g
Beilstein 471686
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 98%