Learn More
Isotiocianato de 4-metoxibencilo, TRC
Código de producto. 30481428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481428 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2261101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Fórmula molecular C9H9NOS
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN=C=S)cc1
Nombre IUPAC 1-(isotiocianatometil)-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 179.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0405