Learn More
Isotiocianato de 4-metoxibencílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617381 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10617381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Nombre de nota 95%
CAS 3694-57-3
% mín. CAS 95.0
Color Blanco
Densidad 1.0872g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 175.0°C (16.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NOS
Índice de refracción 1.5910 to 1.5980
Número MDL MFCD00041117
Cantidad 5 g
Beilstein 13, IV, 1747
Gravedad específica 1.0872
Sinónimo 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
Clave InChI IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Nombre IUPAC 1-(isotiocianatometil)-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 179.24
PubChem CID 123197
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.